Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Objektträger
Artikelnummer. 10059691
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,9 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0.9 Zoll
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10059691
Marke: Brady™ 062270
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für Objektträger
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AGA, CSA, UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Labor, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung, Verschluss mit Durchgangsbohrung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94-248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (metrisch) 0,091 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 26,03 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.9 Zoll
Höhe (metrisch) 2,2 cm