Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Gefäßverschlüsse
Artikelnummer. 10151342
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Form:
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.3 Zoll
0,375 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Form Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10151342 Gelb Rund 0,5 in. 1 ROLL
10742223 Weiß Rechteck mit gerundeten Ecken 0.3 Zoll 1 ROLL
10763293 Gelb Rund 0,375 in. 1 Rollen
12877258 Weiß Rund 0,375 in. 1 ROLL
10520183 Weiß Rund 0,5 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10151342 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 011210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für Fläschchenoberseiten
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Menge 500/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320-194 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 196 – 90 °C
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm