Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Gefäßverschlüsse
Beschreibung
Etiketten für Fläschchenoberseiten
- Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
- Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
- Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Nylongewebe |
| Produkttyp | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen, Fläschchen, Fläschchenverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mehr anzeigen |