Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Gefäßverschlüsse
Artikelnummer. 12877258
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Form:
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.3 Zoll
0,375 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. Farbe Form Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
12877258 Weiß Rund 0,375 in. 1 ROLL
10151342 Gelb Rund 0,5 in. 1 ROLL
10742223 Weiß Rechteck mit gerundeten Ecken 0.3 Zoll 1 ROLL
10763293 Gelb Rund 0,375 in. 1 Rollen
10520183 Weiß Rund 0,5 in. 1 ROLL
5 options
Artikelnummer. 12877258
Marke: Brady™ 062273
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für Fläschchenoberseiten
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320-194 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 196 – 90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9,5 mm