Learn More
Brady™ PTL-20-351 Etiketten 50,8 x 25,4mm (BxH) Vinyl, weiß, matt, VE=100 St.
TLS-PC Link™ Etiketten aus manipulationssicherem Vinyl (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
Marke: Brady™ 018700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100/Rolle | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.0028 Zoll | |
28.57 mm | |
2 in. | |
1 Zoll |
Oberflächenmontiert | |
Weiß | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
Für Typen- und Nummernschilder mit hoher Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Arbeiten am Produkt | |
1 | |
Rechteck | |
63 lb./in. | |
0.066 mm | |
1 in. H x 2 in. B | |
50,8 mm | |
25,4 mm |