Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Gefäß, Etiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf Tubes™
Artikelnummer. 10618922
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. Menge Höhe (metrisch) Material unitSize
10618922 100/Rolle 12,7 mm Polyester 1 ROLL
10512212 500/Packung 25 mm Nylongewebe 1 ROLL
11532905 100/Rolle 55,88 mm Vinyl 1 Rollen
10733183 100/Rolle 66,675 mm Polyester 1 ROLL
4 options
Artikelnummer. 10618922
Marke: Brady™ 062258
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TLS2200™ und TLS-PC™ Etiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Etikettiersystem; BMP™71 Etikettendrucker; TLS 2200™ thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 59.05 mm
Dimensions (LxW) 0,5 in. x 2,2 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Breite (metrisch) 55,88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm