Learn More
Brady™ ToughStripe™ Kreuze zur Bodenmarkierung
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
8 in.
10 in.
Länge (metrisch):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Unit Size:
1 PK
Description
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen und Lagerplätzen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Blau |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Show More |