Learn More
Brady™ ToughStripe™ Kreuze zur Bodenmarkierung
Artikelnummer. 11771246
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
8 in.
10 in.
Länge (metrisch):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11771246
Marke: Brady™ 104475
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ToughStripe™ Bodenmarkierungen sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen und Lagerplätzen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 20 Pieces/Pack
Menge 20/Packung
Form Kreuz
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 203.20 x 76.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20.32 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 203.20 mm
Alternate Part Number TS-76.20-514-CEN-YL-20