Learn More
Brady™ ToughStripe™ Kreuze zur Bodenmarkierung
Artikelnummer. p-4247089
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
8 in.
10 in.
Länge (metrisch):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 PK
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
11701246 Blau 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11711246 Gelb 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11721246 Schwarz 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11781236 Rot 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11791236 Grün 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11751246 Grün 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11741246 Rot 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11731246 Weiß 5 in. 12.7 cm 2 in. 1 PK
11771246 Gelb 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11791246 Weiß 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11781246 Schwarz 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11701256 Rot 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
11761246 Blau 8 in. 20.32 cm 3 in. 1 PK
11711256 Grün 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
11721256 Blau 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
11751256 Weiß 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
11731256 Gelb 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
11741256 Schwarz 10 in. 25.4 cm 4 in. 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11701246 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104468
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ToughStripe™ Bodenmarkierungen sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen und Lagerplätzen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Blau
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 20 Stück/Packung
Menge 20/Packung
Form Kreuz
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Abmessungen (L x B) 127.00 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 127.00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-CEN-BL-20