Learn More
Brady™ ToughStripe™ Punkte zur Bodenmarkierung
Artikelnummer. 11731286
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Form unitSize
11731286 Weiß Rund 1 ROLL
11701266 Gelb Rechteck 1 ROLL
11711286 Grün Rund 1 ROLL
11721286 Rot Rund 1 ROLL
11741286 Gelb Rund 1 ROLL
11757074 Blau Rund 1 ROLL
11767074 Schwarz Rund 1 ROLL
7 options
Artikelnummer. 11731286
Marke: Brady™ 104522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ToughStripe™ Bodenmarkierungszeichen aus B-514-Polyester eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.36
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe vordefinierte Formen
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 80 Pieces/Roll
Menge 1 Rolle
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 88.9 x 88.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 88,9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8.89 cm
Alternate Part Number TS-88.90-514-PREDIA-WH-RL