Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11721695
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Weiß
Weiß, Rot
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Breite (metrisch):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
missing translation for 'unitSize'
1 ROLL
1 Rollen
Code produit. Farbe Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) unitSize
11721695 Rot 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11791665 Schwarz 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11791675 Schwarz 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11791685 Schwarz 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11781675 Schwarz, Weiß 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11781685 Schwarz, Weiß 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11781695 Schwarz, Weiß 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11761675 Schwarz, Gelb 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11761685 Schwarz, Weiß 3 in. 7,6 cm 1 ROLL
11761695 Schwarz, Gelb 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11731675 Blau 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11731685 Blau 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11731695 Blau 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11741675 Grün 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11741685 Grün 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11741695 Grün 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11751675 Orange 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11751685 Orange 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11751695 Orange 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11721675 Rot 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11721685 Rot 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11771675 Weiß, Rot 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11771685 Weiß, Rot 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11771695 Weiß, Rot 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11701675 Weiß 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11701685 Weiß 3 in. 7,62 cm 1 ROLL
11701695 Weiß 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
11711675 Gelb 2 in. 5,08 cm 1 ROLL
11711685 Gelb 3 in. 7,62 cm 1 Rollen
11711695 Gelb 4 in. 10,2 cm 1 ROLL
30 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11721695
missing translation for 'mfr': Brady™ 104373
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Eine langlebige und widerstandsfähige Lösung zur Markierung von Böden, Gängen, Arbeitszellen und anderen ausgewiesenen Bereichen (Länge 3.5 m/100 ft.)
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spécification
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Rot
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Pack
Menge 1 Rolle
Form Kontinuierlich
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 4 in. (30,48 m x 10,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,2 cm
Alternate Part Number TS-101.60-514-RD-RL
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.