Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11731675
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Weiß
Weiß, Rot
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Breite (metrisch):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
| Artikelnummer. | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11731675 | Blau | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11791665 | Schwarz | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11791675 | Schwarz | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11791685 | Schwarz | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11781675 | Schwarz, Weiß | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11781685 | Schwarz, Weiß | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11781695 | Schwarz, Weiß | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11761675 | Schwarz, Gelb | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11761685 | Schwarz, Weiß | 3 in. | 7,6 cm | 1 ROLL |
| 11761695 | Schwarz, Gelb | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11731685 | Blau | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11731695 | Blau | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11741675 | Grün | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11741685 | Grün | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11741695 | Grün | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11751675 | Orange | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11751685 | Orange | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11751695 | Orange | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11721675 | Rot | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11721685 | Rot | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11721695 | Rot | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11771675 | Weiß, Rot | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11771685 | Weiß, Rot | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11771695 | Weiß, Rot | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11701675 | Weiß | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11701685 | Weiß | 3 in. | 7,62 cm | 1 ROLL |
| 11701695 | Weiß | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
| 11711675 | Gelb | 2 in. | 5,08 cm | 1 ROLL |
| 11711685 | Gelb | 3 in. | 7,62 cm | 1 Rollen |
| 11711695 | Gelb | 4 in. | 10,2 cm | 1 ROLL |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11731675
Marke: Brady™ 104314
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Blau |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Produkttyp | Label Tape |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen |
| Glanz | 115 Gardner-Einheiten |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -18°C |
| Anzahl pro Packung | 1 Roll/Pack |
| Menge | 1 Rolle |
| Form | Kontinuierlich |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 0 bis 130 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -18 °C bis +54 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,008 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.201 mm |
| Dimensions (LxW) | 100 ft. x 2 in (30,48 m x 5,08 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. (2,01 m) |
| Länge (metrisch) | 30.48 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 5,08 cm |
| Alternate Part Number | TS-50.80-514-BL-RL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |