Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11781675
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Weiß
Weiß, Rot
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Breite (metrisch):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Product Code. 11781675
missing translation for 'mfr': Brady™ 104319
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eine langlebige und widerstandsfähige Lösung zur Markierung von Böden, Gängen, Arbeitszellen und anderen ausgewiesenen Bereichen (Länge 3.5 m/100 ft.)
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Pack
Menge 1 Rolle
Form Kontinuierlich
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 2 in (30,48 m x 5,08 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,08 cm
Alternate Part Number TS-50.80-514-BK/WT-STR-RL