Learn More
Brady™ ToughStripe™ Etiketten mit Überlaminierung
Artikelnummer. 11741016
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb, Durchsichtig
Grün, Durchsichtig
Orange, Durchsichtig
Rot, Durchsichtig
Schwarz, Durchsichtig
Weiß, Durchsichtig
Länge (angloamerikanisch):
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
2,25 in.
Breite (metrisch):
2,86 cm
5,71 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11741016
Marke: Brady™ 142175
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 Rolle aus B-483 Polyester
  • 1 Rolle aus B-634 Polyester-Überlaminat
Zum Schnellen und einfachen Erstellen von individuell bedruckten Bodenaufkleber
Einfacher dreistufiger Prozess
  • Druckeretikett
  • Auf dem Boden aufzubringen
  • Überlaminierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung GlobalMark ToughStripe Bodenbeschriftungsband mit Überlaminierung
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Orange, Durchsichtig
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für starke Haftung an strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark™ 2 und BMP™ 71 Etikettendrucker
Enthält 1 Rolle Klebeband und 1 Rolle Überlaminierung
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 2 Rolls/Kit
Menge 1 Kit
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.203 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 1,12 in. (30,48 m x 2,86 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1,12 in.
Breite (metrisch) 2,86 cm