Learn More
Brady™ ToughStripe™ Etiketten mit Überlaminierung
Artikelnummer. p-4247094
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb, Durchsichtig
Grün, Durchsichtig
Orange, Durchsichtig
Rot, Durchsichtig
Schwarz, Durchsichtig
Weiß, Durchsichtig
Länge (angloamerikanisch):
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
2,25 in.
Breite (metrisch):
2,86 cm
5,71 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) unitSize
11721006 Weiß, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11711006 Weiß, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11731006 Schwarz, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11741006 Schwarz, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11751006 Gelb, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11761006 Gelb, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11781006 Rot, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11771006 Rot, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11791006 Blau 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11701016 Blau 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11721016 Grün, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11731016 Orange, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
11741016 Orange, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 2,86 cm 1 ROLL
11711016 Grün, Durchsichtig 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 5,71 cm 1 ROLL
14 options
Artikelnummer. 11721006
Marke: Brady™ 142155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • 1 Rolle aus B-483 Polyester
  • 1 Rolle aus B-634 Polyester-Überlaminat
Zum Schnellen und einfachen Erstellen von individuell bedruckten Bodenaufkleber
Einfacher dreistufiger Prozess
  • Druckeretikett
  • Auf dem Boden aufzubringen
  • Überlaminierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung GlobalMark ToughStripe Bodenbeschriftungsband mit Überlaminierung
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für starke Haftung an strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark™ 2 und BMP™ 71 Etikettendrucker
Enthält 1 Rolle Klebeband und 1 Rolle Überlaminierung
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 2 Rolls/Kit
Menge 1 Kit
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.203 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 1,12 in. (30,48 m x 2,86 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1,12 in.
Breite (metrisch) 2,86 cm
Alternate Part Number GMK B-483 WT 28,6mm & B-634OLam