Learn More
Brady™ ToughStripe™ Überlaminiertes Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11790996
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
15,2 m (50 ft.)
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,12 in.
2 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 ROLL
Artikelnummer. 11790996
Marke: Brady™ 142138
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes Klebeband aus Polyester für den Einsatz auf Böden
  • Sehr haltbar
  • Leicht zu verarbeiten
  • Leicht zu entfernen
  • Klar mit einer Glanzbeschichtung
  • In verschiedenen Breiten und Längen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Klebeband zur Überlaminierung
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als transparente Schutzabdeckung über Laminat für Brady ToughStripe™ Etiketten
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge 1 Rolle
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 76.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76 mm
Alternate Part Number OVERLam B-634 76,2mm X 30,48m