Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpunkt aus Polyester
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
Beschreibung
Diese Bodenpunkte sind aus widerstandsfähigem, elastischem Polyester und aggressivem Klebstoff und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen.
Problemlose Entfernung
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- Durchmesser: 8.89 cm (3.5 in.)
- Material: ToughStripe Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mehr anzeigen |