Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpunkt aus Polyester
Artikelnummer. p-4247095
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe unitSize
11727314 Rot 1 PK
11737314 Grün 1 ROLL
11747314 Blau 1 ROLL
11767314 Schwarz 1 ROLL
11757314 Gelb 1 ROLL
11777314 Weiß 1 PK
6 options
Artikelnummer. 11727314
Marke: Brady™ 104400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese robusten Punkte lassen sich einfach aufkleben
Diese Bodenpunkte sind aus widerstandsfähigem, elastischem Polyester und aggressivem Klebstoff und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen.
Problemlose Entfernung
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
Hohe Sichtbarkeit
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
Spezifikationen
  • Durchmesser: 8.89 cm (3.5 in.)
  • Material: ToughStripe Polyester
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Rot
Ausführung Hoher Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 400 Labels/Pack
Menge 350/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 88.9 x 88.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 3.5 in.
Breite (metrisch) 88.9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8.89 cm
Alternate Part Number TS-DIA89-514-RD-RL