Learn More
Brady™ ToughStripe™ Fußabdruck zur Bodenmarkierung, Polyester
Artikelnummer. 11761196
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11761196
Marke: Brady™ 104410
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Diese Fußabdruck-Aufkleber eignen sich zur Markierung von Wegen auf dem Boden
Diese Aufkleber sind aus widerstandsfähigem Material gefertigt und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich zu lösen. Sie können einfach per Hand aufgeklebt werden.
  • Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
  • Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden.
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
  • Abmessungen: 25.4 × 8.89 cm ( 10 × 3.5 in.)
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Schwarz
Ausführung Hoher Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Visuelle Führung von Verkehr in Einrichtungen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 5 Pairs/Pack
Menge 10/Packung
Form Fuß
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 254.00 x 88.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 88,90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-514-FOOT-BK-10