Learn More
Brady™ ToughStripe™ Fußabdruck zur Bodenmarkierung, Polyester
Artikelnummer. 11771196 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11771196 Weiß 1 PK
11721196 Rot 1 PK
11741196 Blau 1 PK
11731196 Grün 1 PK
11761196 Schwarz 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11771196 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85 €
    35.39 € / 1 Packungen
    Sparen 6.46 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Fußabdruck-Aufkleber eignen sich zur Markierung von Wegen auf dem Boden
Diese Aufkleber sind aus widerstandsfähigem Material gefertigt und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich zu lösen. Sie können einfach per Hand aufgeklebt werden.
  • Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
  • Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden.
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
  • Abmessungen: 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 in.)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Hoher Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Visuelle Führung von Verkehr in Einrichtungen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 5 Paar/Packung
Menge 10/Packung
Form Fuß
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Abmessungen (L x B) 254.00 x 88.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 88,90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-514-FOOT-WT-10