Learn More
Brady™ ToughStripe™Strahlenschutzbereich mit Piktogramm-Bodensicherheitsschild
Artikelnummer. 11711705 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
457,20 x 355,60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11711705 457,20 x 355,60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11711705 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    104.26 € / 1 Stück
    Sparen 4.74 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trägt zur Einhaltung der OSHA-Vorschriften für Strahlenschutz bei
  • ToughStripe Bodenmarkierungen bieten ein langlebiges Bodenmarkierungsband mit einem Hochleistungskleber
  • Das Schild zeigt den STRAHLUNGSBEREICH an (mit Picto- und Anti-Rutsch-Bereich)
  • Schwarz und Magenta auf Gelb
  • Größe: 35.56H × 45.72W cm (14H × 18W Zoll)
  • B-534 Polyester – Oberfläche aus bedrucktem Polyester mit transparentem Polyester-Überlaminat, rutschfesten Bereichen und Klebstoff auf Gummibasis
  • Helle Farben und fettgedruckter Text sorgen für gute Sichtbarkeit wichtiger Hinweise
  • Entwickelt für raue Industrieumgebungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.22
Alternate Part Number B534 14X18 SCHWARZ, MAG/GELB VORSICHT KÜHLBEREICH
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschreibung ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder
Montageart Self-adhesive
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Markieren von Gängen, Durchgängen, Lagerorten und Hinweisen auf Sicherheitsausrüstung und Ausgänge sowie zum Erfüllen von Schutzausrüstungsvorschriften
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 355.60 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 130 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Dicke 0.01 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 457.20 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 54 °C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 130 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 457,20 x 355,60 mm
Angezeigter Text Strahlenbereich
Produkttyp Sicherheitsbodenschilder
Farbe Rosa auf Gelb