Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BBP31 und BBP33 Drucker
Artikelnummer. 11726615
Change view
Click to view available options
Farbe:
Braun
Gold
Violett
Größe (metrisch):
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
30,4 m x 1,27 cm
Größe (angloamerikanisch):
0.5 in. x 100 ft.
100 ft x 1,125 in.
100 ft x 2,25 in.
100 ft x 4 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) Größe (angloamerikanisch) unitSize
11726615 Gold 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft. 1 BX
11716495 Braun 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in. 1 BX
11716615 Gold 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in. 1 BX
11776625 Violett 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in. 1 BX
11706495 Braun 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in. 1 BX
11766625 Violett 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in. 1 BX
11786495 Gold 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in. 1 BX
11776495 Gold 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in. 1 BX
11726495 Braun 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft. 1 BX
11756625 Violett 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in. 1 BX
11796485 Braun 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in. 1 BX
11786625 Violett 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft. 1 BX
12 options
Artikelnummer. 11726615
Marke: Brady™ 142006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vinylbänder für den Innen- und Außenbereich (B-595) für allgemeine Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung
  • Strapazierfähig und schrumpfarm, mit permanentem Acrylklebstoff, kann bei kalten Temperaturen aufgetragen werden
  • Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
  • Wird auf lackierten Betonblöcken, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, mit Papier ummantelten Rohren und pulverbeschichteten Oberflächen verwendet
  • Haftet auf Objekten mit schwacher Oberflächenspannung (PVC-Rohrleitungen, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen)
  • Empfohlene Bandserie: R-10000 Serie
  • Betriebstemperatur: -40° bis 180 °F
  • Anwendungstemperatur: 0° bis 180 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Gold
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Vinylband für den Innen-/Außeneinsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 0.5 in. x 100 ft.
Größe (metrisch) 30,4 m x 1,27 cm
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.40 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Breite (angloamerikanisch) Band 0.7 Zoll
Breite (metrisch) Band 17.78 mm
Höhe (metrisch) 30.4 m
Alternate Part Number B30C-500-595-GD