Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BBP31 und BBP33 Drucker
Beschreibung
- Strapazierfähig und schrumpfarm, mit permanentem Acrylklebstoff, kann bei kalten Temperaturen aufgetragen werden
- Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
- Wird auf lackierten Betonblöcken, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, mit Papier ummantelten Rohren und pulverbeschichteten Oberflächen verwendet
- Haftet auf Objekten mit schwacher Oberflächenspannung (PVC-Rohrleitungen, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen)
- Empfohlene Bandserie: R-10000 Serie
- Betriebstemperatur: -40° bis 180 °F
- Anwendungstemperatur: 0° bis 180 °F
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Violett |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Vinylband für den Innen-/Außeneinsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |