Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Artikelnummer. 11725603
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelbbraun
Gold
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Rosa
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe unitSize
11725603 Durchsichtig 1 BX
11795593 Schwarz 1 BX
11715603 Braun 1 BX
11745603 Grün 1 BX
11705603 Blau 1 BX
11735603 Gold 1 BX
11755603 Grau 1 BX
11765603 Hellblau 1 BX
11795603 Rosa 1 BX
11775603 Ocker 1 BX
11705613 Violett 1 BX
11725613 Himmelblau 1 BX
11735613 Gelbbraun 1 BX
13 options
Artikelnummer. 11725603
Marke: Brady™ 142344
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 1 in.
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 2,54 cm (50 ft. x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm
Höhe (metrisch) 15.24 m