Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphoreszierende Etiketten
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
75 ft x 1 in.
75 ft x 2 in.
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Phosphoreszierendes Klebeband für Umgebungen mit wenig Beleuchtung
- In Breiten von 1 und 2 in. lieferbar
- Jede Rolle hat eine Länge von 75 ft.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-Auflösung A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67510 (Teile 1 – 4) erfüllt die OSHA-Anforderungen 1910.37 |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Leuchten |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester (B-582) |
| Produkttyp | BMP71 phosphoreszierendes Klebeband |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |