Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphoreszierende Etiketten
Beschreibung
- Phosphoreszierendes Klebeband für Umgebungen mit wenig Beleuchtung
- In Breiten von 1 und 2 in. lieferbar
- Jede Rolle hat eine Länge von 75 ft.
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Leuchten |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester (B-582) |
| Produkttyp | BMP71 phosphoreszierendes Klebeband |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Größe (angloamerikanisch) | 75 ft x 2 in. |
| Größe (metrisch) | 22,8m x 50,8mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0079 Zoll |