Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphoreszierende Etiketten
Artikelnummer. p-7070553
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
75 ft x 1 in.
75 ft x 2 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
11894335 75 ft x 2 in. 1 BX
11879524 75 ft x 1 in. 1 BX
2 options
Artikelnummer. 11894335
Marke: Brady™ 115130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Beschriften bei schlechten Lichtverhältnissen konzipiert. Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphoreszierende Etiketten eignen sich für den Einsatz mit dem MBP71 Drucker.
  • Phosphoreszierendes Klebeband für Umgebungen mit wenig Beleuchtung
  • In Breiten von 1 und 2 in. lieferbar
  • Jede Rolle hat eine Länge von 75 ft.
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Leuchten
Format Rolle
Material Polyester (B-582)
Produkttyp BMP71 phosphoreszierendes Klebeband
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Größe (angloamerikanisch) 75 ft x 2 in.
Größe (metrisch) 22,8m x 50,8mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.0079 Zoll