Learn More
Brady™ BradyGrip™ bedruckbare Klettband-Etiketten mit VELCRO™ Brand Klettband für M710 und BMP71
Artikelnummer. p-7250923
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 ft. x 0,25 in.
20 ft. x 0,5 in.
20 ft. x 0,75 in.
20 ft. x 1 in.
20 ft. x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17889144
Marke: Brady™ 173238
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung das BradyGrip™ bedruckbare Klettband, ein exklusives bedruckbares und selbsthaftendes Material, das sich einfach anbringen, ablösen und neu positionieren lässt.
  • Verwenden Sie für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung das BradyGrip™ bedruckbare Klettband, ein exklusives bedruckbares und selbsthaftendes Material, das sich einfach anbringen, ablösen und neu positionieren lässt.
  • Vorderseite ist bedruckbar, Rückseite besteht aus kleinen Haken, die wie ein Klettverschluss funktionieren
  • Lässt sich zur einfachen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln an VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ befestigen
  • Verursacht im Gegensatz zu Nylon-Kabelbindern keine Schäden an Leitungen und Kabeln
  • Maximieren Sie Ihre Betriebszeit dank einer schnelleren, bedruckbaren Kennzeichnung für Kabelbündel.
  • Das VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Produkt ist nicht im Lieferumfang enthalten.VELCRO™ und ONE-WRAP™ sind eingetragene Marken von Velcro IP Holdings LLC. Genehmigte Verwendung.Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000/M71-R6000.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Non-adhesive
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 20 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,015 in.
Dicke (metrisch) 0.381 mm
Dimensions (LxW) 20 ft. x 0,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 20 ft.
Länge (metrisch) 6.1 m
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6.35 mm
Alternate Part Number M7C-250-414