Learn More
Brady™ BradyJet™ Polyesteretiketten am Stück
Artikelnummer. 16190501
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 1,125 in.
100 ft. x 2,25 in.
100 ft. x 4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16190501
Marke: Brady™ 150021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ BradyJet™ endlose Polyester-Etiketten sind für den Einsatz mit BradyJet™ J2000 geeignet und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
  • Hergestellt aus Mehrzweckpolyester für den Inneneinsatz
  • Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J2000-Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1 Label/Bag
Temperaturbereich (angloamerikanisch) − 40F bis 140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0047 in.
Dicke (metrisch) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 1,125 in.
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1.125 in.
Breite (metrisch) 28.58 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.88 Zoll
Alternate Part Number J20C-1125-2569