Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Artikelnummer. 17100451
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 1,125 in.
100 ft. x 2,25 in.
100 ft. x 4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17100451
Marke: Brady™ 151107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The special aggressive adhesive on this Repositionable Inkjet Material stays in place when you need it to, but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for 5S and inventory applications.
  • Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen die Kennzeichnung häufig geändert wird
  • Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Removable
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Continuous
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Wiederablösbar
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temporäre Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J2000
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1 Label/Bag
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +60°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.01 in.
Dicke (metrisch) 0.254 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 1,125 in.
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1.125 in.
Breite (metrisch) 28.58 mm
Alternate Part Number J20C-1125-2581