Learn More
Brady™ BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
Código de producto. 17449212
Cambiar vista
Click to view available options
Farbe:
Blau, Grau
Tamaño de la unidad:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Farbe unitSize
17449212 Blau, Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17449212 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hochauflösende, präzise Vollfarbe, die lange hält. Erstellen Sie mit dem Produkt die konformen, langlebigen Etiketten, Schilder und Anhänger, die Sie benötigen. BradyJet J4000 Tintenstrahldrucker.
  • Diese leistungsstarke Tintenstrahldruckmaschine produziert bis zu 5.000 wirkungsvolle Vollfarbetiketten pro Tag mit einer Breite von bis zu 203,20 mm auf Endlos- oder Stanzmaterial.
  • Ideal für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen, einschließlich Lean / 5S, Lockout-Tagout-Verfahren, Kennzeichnung von Chemikalien mit Hinweisen oder Sicherheitshinweisen für Handhabung, Lagerung oder Transport sowie für Laborumgebungen
  • Enthält die Farboptionen, die Sie zum Erstellen benötigen ANSI , GHS, ISO BS5609- und Störlichtbogen-konforme Etiketten
  • Optimieren Sie Ihre Lagerhaltung, indem Sie nur noch White-Label-Materialien vorrätig halten und nur das drucken, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen – und das jedes Mal in fotorealistischer Vollfarbe.
  • Drucken Sie PDFs oder Softwarepakete von Drittanbietern ganz einfach mit dem optimierten Windows-Treiber.
  • Hinzufügen Brady Integrieren Sie die Workstation Safety and Facility ID Software Suite (J4000-BWSSFID) oder die Lab Suite (J4000-BWSLAB) in Ihre Lösung und vereinfachen Sie die Etikettenerstellung noch weiter.
Especificaciones
Produkttyp Drucker
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Tintenstrahl
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Breite (angloamerikanisch) 17,25 in.
Länge (metrisch) 231.14 mm
Breite (metrisch) 438.15 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17,25 in.
Tiefe (metrisch) 438.15 mm
Farbfunktion Vollfarbe
Beschreibung US-Steckertyp
Enthält 1 x BradyJet J4000 Drucker, 1 x Netzkabel, 1 x CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, 1 x Packung mit 2 Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen, 1 x Starterrolle 101,60 mm breites B-2595 Vinyl, 1 x USB Kabel, 1 x USB USB-Stick mit Produktinformationen, 1 x Brady Workstation Basic Suite
Modell J4000
Druckgeschwindigkeit 114.30 mm/s
Auflösung 4800 dpi
Anschlusstypen USB, Ethernet
Gewicht (angloamerikanisch) 36 lb.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Zertifizierung/Konformität CE-, C-UL US-, FCC Klasse A-, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU-, UL-gelistet für die USA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Menge Jede
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung AC Adapter
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number J4000-US
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.