Learn More
Brady™ BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker Wi-Fi EU + BWS Suite
Artikelnummer. 30058010
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau, Grau
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30058010 Blau, Grau 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058010 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322666
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entfessle deine wahren Farben mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker. Profitieren Sie von schnellem, industrietauglichem Vollfarbdruck für variable Druckaufträge von der Produktionslinie bis zum Labor.
  • Ideal für industrielle Kennzeichnungen, die sich häufig ändern, von behördlichen Hinweisschildern und Lean-Visualisierungen bis hin zu Barcodes, Laborkennzeichnungen, GHS-Kennzeichnungen und UL-/Komponentenkennzeichnungen.
  • LabelSense™ Die Technologie ermöglicht es Drucker, Materialien und Tinten, miteinander zu kommunizieren, um Teile automatisch zu erkennen, einzurichten und Anpassungen vorzunehmen.
  • Zwei Tintenpatronen – eine für CMY und eine für echtes Schwarz (K) – liefern lebendige Farben, tiefes Schwarz, dunkle Töne, lesbare Barcodes und gestochen scharfen Text – Auftrag für Auftrag.
  • Bedruckt Etiketten mit wischfesten Farben, die wasser-, chemikalien- und abriebfest sind und im Außenbereich bis zu zwei Jahre haltbar sind (im Innenbereich sogar noch länger).
  • Das Print Utility Dashboard unterstützt Sie bei der Planung, Budgetierung und Fehlerbehebung mit Statusbenachrichtigungen, einem Auftragskostenrechner, Fernüberwachung und vielem mehr.
  • Die äußere LED-Beleuchtung und die transparente Abdeckung zeigen den Druckerstatus in Echtzeit an.
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
  • Optimiert Windows™ Der Treiber ermöglicht die Verbindung mit Drittanbietersoftware und das Drucken von PDFs.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Tintenstrahl
Länge (angloamerikanisch) 9,09 in.
Breite (angloamerikanisch) 14,8 in.
Länge (metrisch) 230.9 mm
Breite (metrisch) 376.3 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,3 in.
Tiefe (metrisch) 515.7 mm
Farbfunktion Vollfarbe
Beschreibung BradyJet J7300 Farbetikettendrucker Wi-Fi , EU + Brady Workstation Suite
Displaymaße 71.12 mm
Enthält BradyJet J7300 Drucker, CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Lizenz für Brady Workstation-Software-Suiten, eine J-Align-Rolle, eine Media Starter B-2595 Vinylrolle, ein AC Adapter, ein Netzkabel, ein USB Kabel und ein USB USB-Stick mit Produktinformationen.
Sprachen Bahasa (Indonesisch), Bahasa Malaiisch, Bulgarisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (USA), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Universal), Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher 32 GB, erweiterbar durch USB
Modell J7300
Druckgeschwindigkeit 3.05 mm/s
Auflösung 4800 dpi
Softwaretyp Brady LINK260; Brady Workstation; Windows-basierter Treiber für die Verwendung mit Drittanbietersoftware
Anschlusstypen Kabelgebunden, Ethernet, USB-C, Wi-Fi , USB Gastgeber
Betriebssystem Windows 10
Gewicht (angloamerikanisch) 36 lb
Gewicht (metrisch) 16 kg
Zertifizierung/Konformität CE-, C-UL US-, FCC Klasse A-, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU-, UL-gelistet für die USA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Ein- und Ausgangskennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Inspektionskennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Lockout-Tagout-Verfahren, Schiffskennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Menge 1
Gewährleistung 2 Jahre
Stromstärke 100/240 V
Kennwerte der Stromversorgung AC Adapter
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine