Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett
Artikelnummer. 16150481 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1 in.
Menge:
1500/Rolle
2000/Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Packungsgröße
16150481 0,5 x 1 in. 1500/Rolle 1 Stück
16140481 0,375 x 1 in. 1500/Rolle 1 Stück
16160491 0,5 x 1,5 in. 1500/Rolle 1 Stück
16110481 0,375 x 1 in. 2000/Rolle 1 Stück
16190491 0,75 x 1 in. 2000/Rolle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16150481 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 €
    182.04 € / 1 Stück
    Sparen 7.96 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polypropylen
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J2000.
Menge 1500/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in. Beschriftung
Alternate Part Number J20-251-7425J