Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Artikelnummer. 16120481
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,25 x 2 in.
0,25 x 0,825 in.
0,5 x 2 in.
0,6 x 1,3 in.
1,5 x 0,75 in.
1,75 x 1,5 in.
1 x 1 in.
1 x 2 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16120481
Marke: Brady™ 150025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ BradyJet™ Polypropylen-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Produkttyp Label
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J2000-Drucker
Material Polypropylen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in. Beschriftung
Abmessungen (L x B) 1 x 1 in.
Klebstofftyp Acryl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Non-sterile
Ausführung Matt
Format Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
Menge 1500/Rolle
Alternate Part Number J20-179-7425J