Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Beskrivelse
- Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
- Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
- Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Etikett |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BradyJet J2000 |
| Material | Polypropylen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,88 in. Beschriftung |
| Abmessungen (L x B) | 1,75 x 1,5 in. |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Ausführung | Matt |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?