Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475489
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15475489 5 mg 5 Milligramm
15485489 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15475489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63233.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologisch aktives Fragment von Bradykinin
Molekulargewicht 572.67
Produkttyp Bradykinin (1-5)
Menge 5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH
Nur für Forschungszwecke