Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biologisch aktives Fragment von Bradykinin |
| Molekulargewicht | 572.67 |
| Produkttyp | Bradykinin (1-5) |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH |
Nur für Forschungszwecke