Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin (1-6)
Código de producto. 15478499
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 Milligramm
5 Milligramm
Código de producto. Menge unitSize
15478499 5 mg 5 Milligramm
15488499 25 mg 25 Milligramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15478499
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66937.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 659.73
Produkttyp Bradykinin (1-6)
Menge 5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser
Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.