Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin (2-9)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Molekulargewicht | 904.02 |
| Produkttyp | Bradykinin (2-9) |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg |
Nur für Forschungszwecke