Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie
Artikelnummer. 30242843 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Drucker
Drucker-Kit
Anschlusstypen:
Kabelgebunden, Ethernet, USB 2.0, USB-Host, WLAN
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Packungsgröße:
1 Set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Anschlusstypen Alternate Part Number Packungsgröße
30242843 Drucker-Kit Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host i5300-C-EU-BWS 1 Set
30242842 Drucker-Kit Kabelgebunden, Ethernet, USB 2.0, USB-Host, WLAN i5300-C-EU-WF-BWS 1 Set
30242812 Drucker Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host i5300-600-EU-BWS 1 Set
30242818 Drucker Kabelgebunden, Ethernet, USB 2.0, USB-Host, WLAN i5300-600WF-EU-BWS 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30242843 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 €
    1795.00 € / 1 Sets
    Sparen 300.00 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhalten Sie schnellen und effizienten Präzisionsdruck für die Etikettierung großer Stückzahlen und Produktvielfalt.
  • 300 dpi: Druckt kleine Schriftarten präzise
  • Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Heiz- und Geschwindigkeitseinstellungen.
  • Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreiten von 5,08 mm bis 101,6 mm
  • Pausiert, setzt fort und speichert Druckaufträge auf dem Drucker in einer anpassbaren Warteschlange mit Überschreibschutz.
  • 178-mm-Farb-Touchscreen und integrierter automatischer Cutter.
  • Solide Konstruktion mit Ganzmetallrahmen
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
  • Intuitiv und bedienerfreundlich
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Material Kunststoff
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 15,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (metrisch) 401.32 mm
Breite (metrisch) 284.48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 279.40 mm
Abmessungen (L x B) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 177.80 mm
Enthält Brady Workstation Suite
Sprachen Deutsch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i5300-C-EU-BWS
Druckgeschwindigkeit 254.00 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows
Anschlusstypen Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host
Betriebssystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Gewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Gewicht (metrisch) 15.0 kg
Zertifizierung/Konformität CE, EAC, UKCA, cULus (USA/Kanada), FCC
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number i5300-C-EU-BWS
Steckertyp EU