Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100
Artikelnummer. 30242840 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Auflösung:
300 dpi
600 dpi
Alternate Part Number:
i7100-300-EU-BWS
i7100-600-EU-BWS
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auflösung Alternate Part Number Packungsgröße
30242840 300 dpi i7100-300-EU-BWS 1 Set
30242820 600 dpi i7100-600-EU-BWS 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30242840 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 €
    2132.00 € / 1 Sets
    Sparen 268.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der industrielle Thermotransfer-Tischdrucker BradyPrinter i7100 eignet sich ideal für zuverlässiges und präzises Drucken in großen Mengen auf Hüllen, Etiketten, Aufklebern, Klebebändern, Kabelmarkierern und mehr.
  • Bedrucken Sie mit Zuversicht eine Vielzahl von Materialien, einschließlich schwer zu bedruckender Materialien.
  • Die Peel-Konfiguration löst die Etiketten automatisch vom Trägerpapier.
  • Druckt gestochen scharfe Bilder auf Etiketten ab einer Größe von 4 mm mit hoher Genauigkeit.
  • Konzipiert für den Druck von Tausenden von Etiketten pro Tag, jeden Tag
  • Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche zur schnellen und einfachen Anpassung der Druckereinstellungen
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Blau, Grau
Displaytyp Farb-LCD
Material Kunststoff
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 18,1 in.
Breite (angloamerikanisch) 9,9 in.
Länge (metrisch) 459.74 mm
Breite (metrisch) 251.46 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,4 in.
Höhe (metrisch) 289.56 mm
Abmessungen (L x B) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 50.80 x 91.44 mm
Enthält Brady Workstation Suite
Sprachen Deutsch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Hauptspeicher 256 MB RAM, 50 MB IFFS-Flashspeicher, SD-Kartenleser bis zu 512 GB
Modell i7100-300-EU-BWS
Druckgeschwindigkeit 150,00 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows
Anschlusstypen Ethernet, I/O Verbindung, Bluetooth (optional), Wi-Fi (optional), Seriell, USB
Betriebssystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Gewicht (angloamerikanisch) 22.05 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Zertifizierung/Konformität CE, FCC Klasse A, FCC Klasse CB, CCC, UL
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number i7100-300-EU-BWS
Steckertyp EU