missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ BRAF/LMO7 DY-Translokation FISH-Sonde

Artikelnummer. p-7192961
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16083575 100 μl 100 Mikroliter
16093575 200 μl 200 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16083575

Marke: Abnova™ FT0024.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen V-raf Maus-Sarkom virales Onkogen-Homolog B 1
Gen-Alias B-RAF1, BRAF1, FLJ95109, MGC126806, MGC138284, RAFB1
Gensymbol BRAF
Gen-ID (Entrez) 673;4008
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.