Learn More
Abnova™ BRAF Split FISH-Sonde
Artikelnummer. 16073505
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. 16073505
Marke: Abnova™ FS0060.200uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen V-raf Maus-Sarkom virales Onkogen-Homolog B 1
Gen-Alias B-RAF1, BRAF1, FLJ95109, MGC126806, MGC138284, RAFB1
Gensymbol BRAF
Gen-ID (Entrez) 673
Produkttyp DNA/RNA
Menge 200 μl
Form Flüssigkeit