Learn More
HelixMark™ Gewebeverstärkter Silikonschlauch
Artikelnummer. 16683294
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,18 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,93 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,40 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
16683294 3,18 mm
16693294 4,75 mm
16603304 6,35 mm
16613304 7,93 mm
16623304 9,53 mm
16633304 12,70 mm
16643304 15,88 mm
16653304 19,05 mm
16663304 22,23 mm
16673304 25,40 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16683294 Lieferant HelixMark™ Lieferanten-Nr. 45636020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HelixMark™ Gewebeverstärkter Silikonschlauch für erhöhten Druck
  • HelixMark™ Gewebeverstärkte Silikonschläuche sind speziell für medizinische und pharmazeutische Anwendungen mit erhöhten Überdrücken ausgelegt und hergestellt.
  • Eine druckfeste Gewebeeinlage, die zwischen zwei Silikonschichten fest eingebettet ist, gibt den Schläuchen besondere Druckbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit.
  • Die Schläuche sind auf 7,5 m abgelängt und einzelverpackt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,18 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 9.27 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Zur Verwendung mit Single Braid-Reinforced Silicone Tubing for Increased Pressure
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 7.5 m
Sterilität Unsteril
Maximaler Druck 15.00 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Produkttyp Schläuche