Learn More
Novus Biologicals™ Brain Parietal Lobe Tissue Slides (Progressive Supranuclear Palsy)- Frozen
Artikelnummer. 18623321 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 18623321
Marke: Novus Biologicals™ NBP277707
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Spezies Human
Zielspezifität Brain Parietal Lobe
Inhalt und Lagerung Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.