Learn More
BRAND™ BRAND™ BIO-CERT™ Pipettenspitzen mit ultraniedriger Retention, 2 bis 200 μl
Artikelnummer. 15144937 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15144937 Racks 960 Stück
15134947 Racks 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15144937 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732328
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
So reduzieren Sie den Probenverlust signifikant und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit Medien von großer Bedeutung.
  • Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100
  • Keine Additive, die ausgebleicht werden können, und keine silikonisierte Oberfläche
  • Hohe chemische Beständigkeit, ideal für die Arbeit mit Lösungsmitteln
  • Die Spitzen können bei 121 °C autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens
Format Racks
Spitzenform Extrem geringe Retention
Skala Yes
Material Polypropylen
Graduierungen 20, 100 μl