Learn More
BRAND™ BRANDTellercellGrade™ plus, 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, PS
Artikelnummer. 15674017 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
1 Stück/Packung, 50 Stück/Karton
5/Packung
Farbe:
Klar
Schwarz, klar durchsichtiger Boden
Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Farbe unitSize
15674017 5/Packung Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden 5 Stück
10564584 1 Stück/Packung, 50 Stück/Karton Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden 50 Stück
10627713 - Klar 50 Stück
10793074 - Schwarz, klar durchsichtiger Boden 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15674017 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 782034
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile 96-Well-Mikrotiterplatten mit™ cellGrade plus Oberflächenbehandlung für optimales Zellwachstum. Verfügt über eine proteinähnliche Oberfläche für schnelle Zelladhäsion und bessere Ausbeute. Ideal für die Kultivierung empfindlicher oder anspruchsvoller Zelllinien, selbst in serumreduzierten Medien
  • Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Amino-, Carboxyl- und Hydroxylgruppen
  • Die proteinähnliche Zusammensetzung ermöglicht die direkte zelluläre Anhaftung
  • Sterilisiert durch B-Strahlung bis ISO 11137 und AAMI Richtlinien für einen SAL von 10 -6
  • Erfüllen Sie die Anforderungen von Ph. Eur. und der USP 29
  • BIO-CERT™ QUALITÄT DER ZELLKULTUR: frei von Pyrogenen, Endotoxinen, menschlicher DNA, RNase und DNase
  • Endotoxine sind < 0,01 EU/ml
  • Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung
Farbe Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp 96 Well-Platte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade plus
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Zellen in Medien mit reduziertem Serum und anspruchsvollen Zelllinien
Anzahl pro Packung 5/Pk.