Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch B-Strahlung bis ISO 11137 und AAMI Richtlinien für einen SAL von 10 -6
- Erfüllen Sie die Anforderungen von Ph. Eur. und der USP 29
- BIO-CERT™ ZELLKULTURQUALITÄT bedeutet Einsätze: frei von Pyrogenen, Endotoxinen, menschlicher DNA, RNase und DNase
- Endotoxine sind < 0,01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 1/Packung, 50/Karton |
| Bindungsart | Carboxyl- und Hydroxylgruppen |
| Farbe | Schwarz, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden |
| Produkttyp | 96-Well-Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |