Learn More
BRAND™ BRANDTellercellGrade™ 96-Well-PS-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 15654017 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
1/Packung, 50/Karton
5/Packung
Farbe:
Klar
Schwarz
Schwarz, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden
Weiß
Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Farbe Wellform Packungsgröße
15654017 5/Packung Schwarz, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden Flacher Boden (F-Well) 5 Stück
10532094 1/Packung, 50/Karton Schwarz, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10307203 - Klar Runder Boden (U-Well) 50 Stück
10002793 - Klar Konischer Boden (V-Well) 50 Stück
10367243 - Klar Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10617713 - Weiß Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10554584 - Schwarz Flacher Boden (F-Well) -
10216523 - Weiß, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15654017 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.85 €
    68.95 € / 5 Stück
    Sparen 5.90 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile 96-Well-Mikrotiterplatten mit™ cellGrade-Oberflächenbehandlung für optimales Wachstum. Ideal für die Kultivierung adhärenten Zellen mit einer hydrophilen PS-Oberfläche mit zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen. Verbessert die Bindung von Serumkomponenten für eine effektive indirekte Zelladhäsion.
  • Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
  • Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
  • Sterilisiert durch B-Strahlung bis ISO 11137 und AAMI Richtlinien für einen SAL von 10 -6
  • Erfüllen Sie die Anforderungen von Ph. Eur. und der USP 29
  • BIO-CERT™ ZELLKULTURQUALITÄT bedeutet Einsätze: frei von Pyrogenen, Endotoxinen, menschlicher DNA, RNase und DNase
  • Endotoxine sind < 0,01 EU/ml
  • Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung
Farbe Schwarz, klar durchsichtiger Boden, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp 96-Well-Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung adhärenter Zelllinien
Anzahl pro Packung 5/Pk.