Beschreibung
- Poly-D-Lysin-äquivalente Oberfläche mit analogen Ergebnissen hinsichtlich Zellwachstum und Morphologie
- Die optimierte Zelladhäsion reduziert Zellschäden durch häufiges Waschen
- Ermöglicht eine serumfreie und serumreduzierte Kultivierung
- Die physikalische/chemische Behandlung hat im Vergleich zu biologischen Beschichtungen eine lange Haltbarkeit bei Raumtemperatur
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10-6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, USP 29 |
| Deckel | Mit Deckel |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von Zelllinien mit höchsten Anforderungen an ihre Umwelt |
| Anzahl pro Packung | 5 |